missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

KLHL33 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Invitrogen PA546512

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg

Artikelnummer. 15537192

  • 472.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Peptide sequence: LLSGMRESQG TEVSLRTIST QDLRLLVSFA YSGVVRARWP GLLRAAQAAL

KLHL33 Polyclonal antibody specifically detects KLHL33 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation

Spezifikation

KLHL33
Polyclonal
Unconjugated
KLHL33
kelch like family member 33; kelch-like 33; kelch-like family member 33; kelch-like protein 33; KLHL33
Rabbit
Affinity Chromatography
RUO
123103
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Western Blot
0.5 mg/mL
PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
A6NCF5
KLHL33
Synthetic peptide directed towards the N-terminal of human KLHL33
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote