missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PSA Monoclonal Antibody (8A12), Invitrogen™

Mouse Monoclonal Antibody

Marke:  Invitrogen MA517108

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Artikelnummer. 15318040

  • 461.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

MA5-17108 targets KLK3 in FACS, indirect ELISA, and WB applications and shows reactivity with Human samples. The MA5-17108 immunogen is purified recombinant fragment of human KLK3 expressed in E. Coli.

PSA Monoclonal antibody specifically detects PSA in Human samples. It is validated for ELISA, Flow Cytometry, Western Blot.
Spezifikation

Spezifikation

PSA
Monoclonal
Conc. Not Determined
ascites with 0.03% sodium azide
P07288
KLK3
Purified recombinant fragment of human KLK3 expressed in E. Coli.
RUO
354
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
ELISA, Flow Cytometry, Western Blot
8A12
Unconjugated
KLK3
Antigen; antigen, prostate specific; APS; Fletcher factor; gamma-seminoprotein; hK3; Kal3; Kal-3; Kallikrein 3; kallikrein 3, plasma; kallikrein B, plasma 1; kallikrein related peptidase 3; kallikrein-3; Kallikrein-3 (KLK3); kallikrein-related peptidase 3; Kalp1; KALP15; Kininogenin; KLK2A1; Klk3; KLK-3; Klkb1; P-30 antigen; Pk; Plasma kallikrein; Plasma kallikrein heavy chain; Plasma kallikrein light chain; Plasma prekallikrein; prostate specific antigen; prostate-specific (APS); prostate-specific antigen; PSA; Semenogelase; seminin
Mouse
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG1
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote