Learn More
Klotho Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Goat Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA518447
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11346423
  • 472.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 17-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This antibody is predicted to react with mouse and rat based on sequence homology.
Klotho Polyclonal antibody specifically detects Klotho in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry.
Spezifikation
Spezifikation
Klotho
Polyclonal
Unconjugated
KL
alpha-kl; HFTC3; Kl; Klotho; Klotho peptide; secreted form of Klotho protein
Goat
Antigen affinity chromatography
RUO
9365
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Immunohistochemistry
0.5 mg/mL
TBS with 0.5% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q9UEF7
KL
Synthetic peptide sequence (KRDDAKYMYYLKK) corresponding to the internal amino acids of KL