Learn More
NKG2E Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA542708
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
Artikelnummer. 15575622
  • 472.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Peptide sequence: MSKQRGTFSE VSLAQDPKWQ QRKPKGNKSS ISGTEQEIFQ VELNLQNASL Sequence homology: Human: 100%; Mouse: 79%
NKG2E Polyclonal antibody specifically detects NKG2E in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
NKG2E
Polyclonal
Unconjugated
KLRC3
killer cell lectin like receptor C3; killer cell lectin-like receptor subfamily C, member 2; killer cell lectin-like receptor subfamily C, member 3; Klrc2; KLRC3; natural killer cell group 2E cell receptor; NK cell receptor E; NKG2E; NKG2-E; NKG2-E type II integral membrane protein; NKG2-E-activating NK receptor
Rabbit
Affinity Chromatography
RUO
3823
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Western Blot
0.5 mg/mL
PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
Q07444
KLRC3
Synthetic peptide directed towards the N-terminal of human KLRC3