Learn More
CD94 Monoclonal Antibody (18d3), PE, Invitrogen™
Rat Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen RMCD9404
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
Artikelnummer. 10798755
  • 301.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 06-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
CD94 Monoclonal antibody specifically detects CD94 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.
Spezifikation
Spezifikation
CD94
Monoclonal
0.1 mg/mL
PBS with <0.1% sodium azide
O54707
KLRD1
Mouse CD94. from CHO cells transfected with the B6 allele of CD94
100 μg
Primary
Mouse
Antibody
IgG2a κ
Flow Cytometry
18d3
PE
KLRD1
Cd94; CD94 antigen; CD94 antigen (located within the rat natural killer gene complex); killer cell lectin like receptor D1; Killer cell lectin-like receptor subfamily D member 1; killer cell lectin-like receptor subfamily D, member 1; killer cell lectin-like receptor, subfamily D, member 1; KLRD1; KP43; natural killer cell receptor; natural killer cells antigen CD94; NK cell receptor
Rat
purified
RUO
16643
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE!