missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NKG2D Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Goat Polyclonal Antibody

Marke:  Invitrogen PA19062

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Artikelnummer. 11563901

  • 467.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

This antibody is predicted to react with mouse and rat based on sequence homology.

NKG2D Polyclonal antibody specifically detects NKG2D in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation

Spezifikation

NKG2D
Polyclonal
Unconjugated
Klrk1
CD314; D12S2489E; D6H12S2489E; killer cell lectin like receptor K1; Killer cell lectin-like receptor subfamily K member 1; killer cell lectin-like receptor subfamily K, member 1; KLR; Klrk1; natural killer cell group 2D; natural killer cell receptor; NK cell receptor D; NK lectin-like receptor; Nkg2d; NKG2-D; NKG2-D type II integral membrane protein; NKG2-D-activating NK receptor; NKLLR; Nkrp2; NKR-P2; NKR-P2, ortholog of human NKG2D
Goat
Antigen affinity chromatography
RUO
22914
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Western Blot
0.5 mg/mL
TBS with 0.5% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.3
P26718
Klrk1
Internal sequence corresponding to amino acids C-KVYSKEDQDLLK.
100 μg
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote