Learn More
KMO Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA535353
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15378074
  • 474.00 € / 400 Mikroliter
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
KMO Polyclonal antibody specifically detects KMO in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
KMO
Polyclonal
Unconjugated
KMO
AI046660; dJ317G22.1; HAMAP-Rule:MF_03018}; KMO; kmo {ECO:0000312; kynurenine 3-hydroxylase; kynurenine 3-hydroxylase {ECO:0000255; Kynurenine 3-monooxygenase; kynurenine 3-monooxygenase (kynurenine 3-hydroxylase); kynurenine 3-monooxygenase {ECO:0000255; RGD:620610}
Rabbit
Antigen affinity chromatography, Protein A
RUO
8564
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
2.0 mg/mL
PBS with 0.09% sodium azide
O15229
KMO
KLH conjugated synthetic peptide between 155-182 amino acids from the central region of human KMO
400 μL