missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

KPNA3 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Goat Polyclonal Antibody

Marke:  Invitrogen PA518238

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Artikelnummer. 11306213

  • 474.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

This antibody is predicted to react with bovine and canine based on sequence homology.

KPNA3 Polyclonal antibody specifically detects KPNA3 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot.
Spezifikation

Spezifikation

KPNA3
Polyclonal
Unconjugated
KPNA3
hSRP1; importin; importin alpha 4; importin alpha Q2; importin alpha-3; importin subunit alpha-3; importin subunit alpha-4; importin-alpha-Q2; IPOA4; karyopherin (importin) alpha 3; karyopherin alpha 3; karyopherin alpha 3 (importin alpha 4); karyopherin subunit alpha 3; karyopherin subunit alpha-3; Kpna3; predicted role in nuclear import; qip2; RP11-432M24.3; SRP1; SRP1gamma; SRP1-gamma; SRP4
Goat
Antigen affinity chromatography
RUO
3839
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
0.5 mg/mL
TBS with 0.5% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.3
O00505
KPNA3
Synthetic peptide sequence (DPTANLQTKEFNF) corresponding to the C-terminus amino acids of KPNA3
100 μg
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote