Learn More
KPNA4 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA521033
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 12819182
  • 514.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 13-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
A suggested positive control is human liver tissue lysate. PA5-21033 can be used with blocking peptide PEP-1147.
KPNA4 Polyclonal antibody specifically detects KPNA4 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Immunocytochemistry, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
KPNA4
Polyclonal
Unconjugated
KPNA4
1110058D08Rik; importin; Importin alpha Q1; importin subunit alpha-3; importin subunit alpha-4; importin-alpha-Q1; IPOA3; karyopherin (importin) alpha 4; karyopherin alpha 4; karyopherin alpha 4 (importin alpha 3); karyopherin subunit alpha 4; karyopherin subunit alpha-4; KPNA4; MGC12217; MGC26703; predicted role in nuclear import; qip1; Qip1 protein; SRP3
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
16649, 361959, 3840
Maintain refrigerated at 2-8°C for up to 3 months. For long term storage store at -20°C
Liquid
Immunocytochemistry, Western Blot
1 mg/mL
PBS with 0.02% sodium azide
O00629, O35343
KPNA4
A 15 amino acid peptide near the amino terminus of human KPNA4.
100 μg
Primary
Human, Mouse, Rat