Learn More
KPNA7 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA534372
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15375301
  • 473.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 13-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
PA5-34372 can be used with blocking peptide PEP-1415.
KPNA7 Polyclonal antibody specifically detects KPNA7 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
KPNA7
Polyclonal
Unconjugated
KPNA7
importin alpha 8; importin subunit alpha-8; IPOA8; karyopherin 7; karyopherin alpha 7 (importin alpha 8); karyopherin subunit alpha 7; Karyopherin subunit alpha-7; KPNA7
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
402569
Maintain refrigerated at 2-8°C for up to 3 months. For long term storage store at -20°C
Liquid
Immunohistochemistry, Western Blot
1 mg/mL
PBS with 0.02% sodium azide
A9QM74
KPNA7
A 13 amino acid synthetic peptide near the amino terminus of human KPNA7