missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

KREMEN1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Invitrogen PA514549

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Artikelnummer. 10213620

  • 514.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

This antibody is predicted to react with mouse, rat and Xenopus based on sequence homology.

KREMEN1 Polyclonal antibody specifically detects KREMEN1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Western Blot.
Spezifikation

Spezifikation

KREMEN1
Polyclonal
Unconjugated
Kremen1
AV002070; dickkopf receptor; KREMEN; kremen protein 1; KREMEN1; kringle containing transmembrane protein 1; kringle domain-containing transmembrane protein 1; kringle-coding gene marking the eye and the nose; kringle-containing protein marking the eye and the nose; KRM1
Rabbit
Ammonium sulfate precipitation, Size-exclusion - Dialysis
RUO
83999
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Flow Cytometry, Western Blot
2 mg/mL
PBS with 0.09% sodium azide
Q96MU8
Kremen1
KLH conjugated synthetic peptide between 53-82 amino acids from the N-terminal region of human KREMEN1
400 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote