missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytokeratin 14 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Invitrogen PA513672

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Artikelnummer. 10220820

  • 514.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

This antibody is predicted to react with bovine and rat based on sequence homology.

Cytokeratin 14 Polyclonal antibody specifically detects Cytokeratin 14 in Human, Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation

Spezifikation

Cytokeratin 14
Polyclonal
Unconjugated
KRT14
AI626930; CK14; CK-14; cytokeratin 14; cytokeratin-14; EBS3; EBS4; epidermolysis bullosa simplex, Dowling-Meara, Koebner; K14; Ka14; keratin 14; keratin 14 (epidermolysis bullosa simplex, Dowling-Meara, Koebner); keratin 14, type I; keratin complex 1, acidic, gene 14; keratin, type I cytoskeletal 14; keratin, type I cytoskeletal 17; keratin-14; Koebner; Krt-1.14; Krt1-14; KRT14; LOC100737113; NFJ; Type I keratin Ka14
Rabbit
Ammonium sulfate precipitation, Size-exclusion - Dialysis
RUO
16664, 3861
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
2 mg/mL
PBS with 0.09% sodium azide
P02533, Q61781
KRT14
KLH conjugated synthetic peptide between 276-303 amino acids from the central region of human KRT14
400 μL
Primary
Human, Mouse
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote