Learn More
KSHV ORF8 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA519852
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11614123
  • 461.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
PA5-19852 targets KSHV ORF8 in indirect ELISA, WB applications and shows reactivity with Human samples. The PA5-19852 immunogen is synthetic peptide, corresponding to amino acids sequence of KSHV ORF8. <br>.
KSHV ORF8 Polyclonal antibody specifically detects KSHV ORF8 in Virus samples. It is validated for ELISA, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
KSHV ORF8
Polyclonal
Unconjugated
Kaposi's Sarcoma Virus; Kaposi's sarcoma-associated herpesvirus
Synthetic peptide, corresponding to amino acids sequence of KSHV ORF8.
RUO
Virus
Antibody
IgG
ELISA, Western Blot
Conc. Not Determined
whole serum with no preservative
Rabbit
100 μL
Primary
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.