Learn More
KSR1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA514027
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 10638800
  • 514.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
KSR1 Polyclonal antibody specifically detects KSR1 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
KSR1
Polyclonal
Unconjugated
KSR1
AW492498; B-KSR1; CAP kinase; D11Bhm183e; D11Bhm184e; hb; HB protein; kinase KSR1; Kinase suppressor of Ras 1; Ksr; KSR1; mKSR1; OTTHUMP00000162931; protein Hb; RSU2
Rabbit
Ammonium sulfate precipitation, Size-exclusion - Dialysis
RUO
8844
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Western Blot
2 mg/mL
PBS with 0.09% sodium azide
Q8IVT5
KSR1
KLH conjugated synthetic peptide between 159-194 amino acids from the N-terminal region of human KSR
400 μL