Learn More
Ku70 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA525915
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 13270939
  • 473.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Ku70 Polyclonal antibody specifically detects Ku70 in Human, Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
Ku70
Polyclonal
Unconjugated
XRCC6
5'-deoxyribose-5-phosphate lyase Ku70; 5'-dRP lyase Ku70; 5'-dRP/AP lyase Ku70; 70 kDa subunit of Ku antigen; 70kDa; ATP-dependent DNA helicase 2 subunit 1; ATP-dependent DNA helicase II 70 kDa subunit; ATP-dependent DNA helicase II, 70 kDa subunit; CT; CTA-216E10.7; CTC box binding factor 75 kDa subunit; CTC box-binding factor 75 kDa subunit; CTC75; CTCBF; DNA repair protein XRCC6; G22p1; Ku autoantigen p70 subunit; ku autoantigen protein p70 homolog; Ku autoantigen, 70kDa; Ku p70; Ku70; Ku70 DNA-binding component of DNA-dependent proteinkinase complex (thyroid autoantigen 70 kDa); Kup70; Lupus Ku autoantigen protein p70; ML8; OTTHUMP00000028581; thyroid autoantigen; thyroid autoantigen 70 kDa; thyroid autoantigen 70kD (Ku antigen); thyroid autoantigen 70kDa (Ku antigen); Thyroid-lupus autoantigen; thyroid-lupus autoantigen p70; TLAA; XELAEV_18023498mg; X-ray repair complementing defective repair in Chinese hamster cells 6; X-ray repair complementing defective repair in Chinese hamste
Rabbit
Ammonium sulfate precipitation, Size-exclusion - Dialysis
RUO
14375, 2547
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
2 mg/mL
PBS with 0.09% sodium azide
P12956, P23475
XRCC6
KLH conjugated synthetic peptide between 432-461 amino acids from the central region of human Ku70
400 μL
Primary
Human, Mouse