Learn More
SSB Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA517059
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11521531
  • 418.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 17-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
It is not recommended to aliquot this antibody.
SSB Polyclonal antibody specifically detects SSB in Human, Mouse, Non-human Primate, Rat samples. It is validated for Immunoprecipitation, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
SSB
Polyclonal
0.01M HEPES with 0.15M NaCl, 100μg/mL BSA, 50% glycerol and no preservative; pH 7.5
P05455, P32067, P38656
SSB
Synthetic peptide corresponding to the sequence of human La Antigen
100 μL
Primary
Human, Mouse, Non-human Primate, Rat
Antibody
IgG
Immunoprecipitation, Western Blot
Unconjugated
SSB
autoantigen La; La; la autoantigen; La autoantigen homolog; La protein; la ribonucleoprotein; La ribonucleoprotein domain family, member 3; La/SSB; LARP3; lupus La antigen; lupus La protein; Lupus La protein homolog; Lupus LA protein homolog (LA ribonucleoprotein) (LA autoantigen homolog); lupus La protein-like; mRNA for autoantigen; OTTHUMP00000204777; sjoegren syndrome type B antigen; Sjogren syndrome antigen B; Sjogren syndrome antigen B (autoantigen La); small RNA binding exonuclease protection factor La; Ssb; SS-B; SS-B/La protein
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
20823, 6741, 81783
-20°C