Learn More
LCTL Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Goat Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA547801
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
Artikelnummer. 15558292
  • 471.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
In direct ELISAs, approximately 50% cross-reactivity with recombinant mouse Lactase-like Protein/LCTL is observed. Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
LCTL Polyclonal antibody specifically detects LCTL in Human samples. It is validated for Immunoprecipitation, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
LCTL
Polyclonal
Unconjugated
LCTL
KL lactase phlorizin hydrolase; KLG; klotho gamma; klotho/lactase-phlorizin hydrolase-related protein; KLPH; lactase like; lactase-like; lactase-like protein; LCTL; UNQ3022/PRO9820
Goat
Antigen affinity chromatography
RUO
197021
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Lyophilized
Immunoprecipitation, Western Blot
0.2 mg/mL
PBS with 5% trehalose and No Preservative
Q6UWM7
LCTL
CHO-derived recombinant human Lactase-like Protein/LCTL Arg23-Glu541