missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lamin B2 Monoclonal Antibody (E-3), Invitrogen™

Mouse Monoclonal Antibody

Marke:  Invitrogen 332100

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg

Artikelnummer. 10382893

  • 455.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.


Beschreibung

Beschreibung

Lamin B2 Monoclonal antibody specifically detects Lamin B2 in Chicken, Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot.
Spezifikation

Spezifikation

Lamin B2
Monoclonal
0.5 mg/mL
PBS with 0.1% sodium azide; pH 7.4
P14732, P21619, Q03252
LMNB2
Extracts from chicken nuclei
100 μg
Primary
Chicken, Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG1 κ
Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot
E-3
Unconjugated
LMNB2
EPM9; fc15d06; im:7142331; LAMB2; lamin; lamin A/C; lamin B2; lamin B2 S homeolog; lamin B3; lamin-B2; Lamin-L(II); LMN2; LMNA; lmnb2; lmnb2.S; lmnb2-a; lmnb2-b; MGC2721; RGD1563803; unnamed protein product; wu:fb94e05; wu:fb95e12; wu:fc15d06; wu:fc49h03; XELAEV_18009631mg
Mouse
Protein A
RUO
16907, 299625, 396222, 84823
-20°C
Liquid
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote