Learn More
Lamin B2 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA529121
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 13423247
  • 472.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 13-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Recommended positive controls: U87-MG. Predicted reactivity: Bovine (83%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.
Lamin B2 Polyclonal antibody specifically detects Lamin B2 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
Lamin B2
Polyclonal
Unconjugated
LMNB2
EPM9; fc15d06; im:7142331; LAMB2; lamin; lamin A/C; lamin B2; lamin B2 S homeolog; lamin B3; lamin-B2; Lamin-L(II); LMN2; LMNA; lmnb2; lmnb2.S; lmnb2-a; lmnb2-b; MGC2721; RGD1563803; unnamed protein product; wu:fb94e05; wu:fb95e12; wu:fc15d06; wu:fc49h03; XELAEV_18009631mg
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
84823
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
1 mg/mL
PBS with 1% BSA, 20% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
Q03252
LMNB2
Recombinant protein fragment corresponding to a region within amino acids 277 and 560 of Human Lamin B2