Learn More
LAMP1 Monoclonal Antibody (1D4B), FITC, Invitrogen™
Rat Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen RMCD107A01
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
Artikelnummer. 10226794
  • 548.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 06-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
LAMP1 Monoclonal antibody specifically detects LAMP1 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.
Spezifikation
Spezifikation
LAMP1
Monoclonal
0.5 mg/mL
PBS with <0.1% sodium azide
P11438
LAMP1
Mouse CD107a (LAMP-1). from Plasma membrane fraction of mouse embryo NIH/3T3 cell line
500 μg
Primary
Mouse
Antibody
IgG2a κ
Flow Cytometry
1D4B
FITC
LAMP1
120 kDa lysosomal membrane glycoprotein; AI196048; CD107 antigen-like family member A; CD107a; I79_011073; Lamp I; LAMP1; LAMP-1; LAMPA; LGP120; LGP-120; LGPA; LGP-A; lysosomal associated membrane protein 1; Lysosomal associated membrane protein 1 (120 kDa); lysosomal membrane glycoprotein 1; lysosomal membrane glycoprotein A; lysosomal-associated membrane protein 1; lysosome-associated membrane glycoprotein 1; LYSOSOME-ASSOCIATED MEMBRANE GLYCOPROTEIN 1 PRECURSOR (LAMP-1) (LGP-A) (LGP-120) (CD107A) (P2B); lysosome-associated membrane protein 1; P2B
Rat
purified
RUO
16783
4° C, store in dark