Learn More
LAMP1 Monoclonal Antibody (H4A3), PE, Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen A15798
207.34 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00280kg
Artikelnummer. 15295874
  • 311.00 € / 100 Tests
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
LAMP-1/CD107a Monoclonal antibody A15798 from Invitrogen specifically detects LAMP-1/CD107a in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
LAMP1 Monoclonal antibody specifically detects LAMP1 in Human, Mouse, Non-human Primate samples. It is validated for Flow Cytometry.
Spezifikation
Spezifikation
LAMP1
Monoclonal
PE
LAMP1
120 kDa lysosomal membrane glycoprotein; AI196048; CD107 antigen-like family member A; CD107a; I79_011073; Lamp I; LAMP1; LAMP-1; LAMPA; LGP120; LGP-120; LGPA; LGP-A; lysosomal associated membrane protein 1; Lysosomal associated membrane protein 1 (120 kDa); lysosomal membrane glycoprotein 1; lysosomal membrane glycoprotein A; lysosomal-associated membrane protein 1; lysosome-associated membrane glycoprotein 1; LYSOSOME-ASSOCIATED MEMBRANE GLYCOPROTEIN 1 PRECURSOR (LAMP-1) (LGP-A) (LGP-120) (CD107A) (P2B); lysosome-associated membrane protein 1; P2B
Mouse
Size-exclusion chromatography
RUO
16783, 3916
4° C
IgG1 κ
Flow Cytometry
H4A3
PBS with 0.2% BSA and 15mM sodium azide; pH 7.4
P11279, P11438
LAMP1
Human adherent peripheral blood cells.
100 Tests
Primary
Human, Mouse, Non-human Primate