Learn More
LAMP2 Monoclonal Antibody (H4B4), Alexa Fluor™ 647, Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen A15464
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00280kg
Artikelnummer. 15205784
  • 355.00 € / 100 Tests
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
LAMP2 Monoclonal antibody specifically detects LAMP2 in Human, Non-human Primate, Rhesus Monkey samples. It is validated for Flow Cytometry.
Spezifikation
Spezifikation
LAMP2
Monoclonal
0.1 mg/mL
PBS with <0.1% sodium azide
P13473
LAMP2
Human CD107b from Human adherent peripheral blood cells
100 μg
Primary
Human, Non-human Primate, Rhesus Monkey
Antibody
IgG1 κ
Flow Cytometry
H4B4
Alexa Fluor 647
LAMP2
CD107 antigen-like family member B; CD107b; EGK_20887; Igp96; Lamp II; LAMP2; LAMP-2; LAMP-2 Isoform 2A; LAMP-2 Variant A; Lamp-2a; Lamp-2b; Lamp-2c; LAMPB; LGP110; LGP-110; LGP-96; LGP-B; lysosomal associated membrane protein 2; lysosomal membrane glycoprotein 2; lysosomal membrane glycoprotein type B; lysosomal-associated membrane protein 2; lysosome-associated membrane glycoprotein 2; lysosome-associated membrane protein 2; Mac3; RP23-193O17.2
Mouse
purified
RUO
3920, 695379
4° C, store in dark