Learn More
Lass2 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA112921
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11550543
  • 473.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 13-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
A suggested positive control for this product is liver or kidney lysate.
Lass2 Polyclonal antibody specifically detects Lass2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
Lass2
Polyclonal
PBS with 0.08% sodium azide
Q924Z4, Q96G23
CERS2
Synthetic peptide corresponding to human Lass2 protein.
100 μg
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
Western Blot
Unconjugated
CERS2
0610013I17Rik; AI225939; ceramide synthase 2; CERS2; FLJ10243; L3; LAG1 homolog, ceramide synthase 2; LAG1 longevity assurance 2; LAG1 longevity assurance homolog 2; LAG1 longevity assurance homolog 2; ceramide synthase 2; LASS2; longevity assurance (LAG1, S. cerevisiae) homolog 2; longevity assurance homolog 2; MGC987; SP260; Sphingosine N-acyltransferase CERS2; TMSG1; TRAM homolog 3; translocating chain-associating membrane protein homolog 3; Trh3; Tumor metastasis-suppressor gene 1 protein
Rabbit
Ammonium sulfate precipitation
RUO
29956, 310667, 76893
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles