Learn More
LATS1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA517142
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11551611
  • 422.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 08-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
It is not recommended to aliquot this antibody.
LATS1 Polyclonal antibody specifically detects LATS1 in Human, Non-human Primate samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
LATS1
Polyclonal
0.01M HEPES with 0.15M NaCl, 100μg/mL BSA, 50% glycerol and no preservative; pH 7.5
O95835
LATS1
Synthetic peptide corresponding to amino acids surrounding Ser177 of human LATS1
100 μL
Primary
Human, Non-human Primate
Antibody
IgG
Western Blot
Unconjugated
LATS1
AW208599; h-warts; large tumor suppressor; large tumor suppressor homolog 1; large tumor suppressor kinase 1; large tumor supressor, homolog 1; LATS (large tumor suppressor, Drosophila) homolog 1; LATS, large tumor suppressor, homolog 1; lats1; RGD1564085; Serine/threonine-protein kinase LATS1; WARTS; WARTS protein kinase; wts
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
9113
-20°C