Learn More
LCMT1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA535913
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00910kg
Artikelnummer. 15547381
  • 473.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 17-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial. Predicted reactivity: Mouse (88%), Rat (89%), Rhesus Monkey (98%), Bovine (90%).
LCMT1 Polyclonal antibody specifically detects LCMT1 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry.
Spezifikation
Spezifikation
LCMT1
Polyclonal
Unconjugated
LCMT1
[phosphatase 2A protein]-leucine-carboxy methyltransferase; [Phosphatase 2A protein]-leucine-carboxy methyltransferase 1; AL033290; CGI-68; Lcmt; Lcmt1; LCMT-1; Leucine carboxyl methyltransferase 1; PPMT1; protein phosphatase methyltransferase 1; protein-leucine O-methyltransferase
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
51451
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunocytochemistry
1 mg/mL
0.1M tris glycine with 20% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
Q9UIC8
LCMT1
Recombinant fragment corresponding to a region within amino acids 78 and 298 of LCMT1