missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LDLR Monoclonal Antibody (472413), Invitrogen™

Mouse Monoclonal Antibody

Marke:  Invitrogen MA523916

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg

Artikelnummer. 15593602

  • 471.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 30-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

In direct ELISAs and Western blots, no cross-reactivity with recombinant mouse (rm) LDL R, recombinant human LRP-5, or rmLRP-6 is observed. Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.

LDLR Monoclonal antibody specifically detects LDLR in Human samples. It is validated for ELISA, Flow Cytometry, Immunoprecipitation, Western Blot.
Spezifikation

Spezifikation

LDLR
Monoclonal
0.5 mg/mL
PBS with 5% trehalose and No Preservative
P01130
LDLR
CHO-derived recombinant human LDL R Ala22-Arg788
100 μg
Primary
Human
Antibody
IgG1
ELISA, Flow Cytometry, Immunoprecipitation, Western Blot
472413
Unconjugated
LDLR
FH; FHC; Hlb301; I79_005860; LDL receptor; LDLA; LDLCQ2; LDLR; ldl-r; LDLRA; low density lipoprotein receptor; low density lipoprotein receptor protein; low-density lipoprotein receptor; low-density lipoprotein receptor class A domain-containing protein 3
Mouse
Protein A/G
RUO
3949
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Lyophilized
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote