missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LDLRAD1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Invitrogen PA539227

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00900kg

Artikelnummer. 15516141

  • 472.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 06-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

LDLRAD1
Polyclonal
Unconjugated
LDLRAD1
LDLRAD1
A synthetic peptide derived from the internal region of human LDLRAD1
100 μg
Primary
Human
Antibody
IgG
Western Blot
1 mg/mL
Dulbecco′s PBS with 150mM NaCl, 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
Q5T700
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
388633
-20°C
Liquid
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote