Learn More
LENG1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA546521
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
Artikelnummer. 15587192
  • 472.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Peptide sequence: GDEGSRSRKE KEGSEKQRPK EPPSLDQLRA ERLRREAAER SRAEALLARV Sequence homology: Horse: 92%; Human: 100%
LENG1 Polyclonal antibody specifically detects LENG1 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
LENG1
Polyclonal
Unconjugated
LENG1
1500001K17Rik; Leng1; leukocyte receptor cluster (LRC) member 1; leukocyte receptor cluster member 1; Leukocyte receptor cluster member 1 homolog
Rabbit
Affinity Chromatography
RUO
79165
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Western Blot
0.5 mg/mL
PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
Q96BZ8
LENG1
Synthetic peptide directed towards the C-terminal of human LENG1