missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Leptin Receptor Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Invitrogen PA128843

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Artikelnummer. 11532172

  • 469.00 € / 50 Mikrogramm
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

PA1-28843 detects Leptin receptor from mouse samples.

Leptin Receptor Polyclonal antibody specifically detects Leptin Receptor in Mouse samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation

Spezifikation

Leptin Receptor
Polyclonal
Unconjugated
Lepr
B219; CD antigen CD295; CD295; CD295 antigen; db; diabetes; Fa; HuB219; HuB219.2; LEPR; LEP-R; Leprb; LEPRD; LEPROT; leptin receptor; Leptin receptor (fatty); leptin receptor gene-related protein; Modb1; OB receptor; obese-like; obl; Obr; OB-R; OB-RGRP
Rabbit
Protein A
RUO
16847
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Western Blot
1 mg/mL
PBS with 0.1% sodium azide; pH 7.2
P48356
Lepr
Recombinant fragment - amino acids 25-208 of Mouse Leptin Receptor
50 μg
Primary
Mouse
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote