missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Leptospira biflexa Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Invitrogen PA17228

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Artikelnummer. 11518341

  • 514.00 € / 1 Milliliter
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

PA1-7228 detects Leptospira biflexa. PA1-7228 has been successfully used in immunofluorescence procedures. The PA1-7228 immunogen is whole Leptospira biflexa lysate. Recommended short term (less than 6 months) storage is liquid at 2-8oC. For longer term storage, aliquot and freeze.

Leptospira biflexa Polyclonal antibody specifically detects Leptospira biflexa in Bacteria samples. It is validated for Immunocytochemistry.
Spezifikation

Spezifikation

Leptospira biflexa
Polyclonal
Unconjugated
L. biflexa; Leptospira; Leptospirosis
Whole Leptospira biflexa lysate.
1 mL
Primary
Maintain refrigerated at 2-8°C for up to 6 months. For long term storage store at -20°C
Liquid
Immunocytochemistry
4-5 mg/mL
PBS with 0.1% sodium azide; pH 7.2
Rabbit
purified
RUO
Bacteria
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote