Learn More
LFNG Monoclonal Antibody (4F8), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen MA519262
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
Artikelnummer. 15528802
  • 473.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Peptide Sequence: MTPGRCCLAA DIQVETFIFT DGEDEALARH TGNVVITNCS AAHSRQALSC KMAVEYDRFI ESGRKWFCHV DDDNYVNLRA LLRLLASYPH TRDVYVGKPS LDRPIQAMER VSENKVRPVH FWFATGGAGF CISRGLALKM SPWASGGHFM NTAERIRLPD DCTIGYIVEA LLGVPLIRSG LFHSHLENLQ QVPTSELHEQ VTLSYGMFEN KRNAVHVKGP FSVEADPSRF RSIHCHLYPD TPWCPRTAIF
LFNG Monoclonal antibody specifically detects LFNG in Human samples. It is validated for ELISA, Immunoprecipitation.
Spezifikation
Spezifikation
LFNG
Monoclonal
0.2-1.0 mg/mL
PBS with no preservative; pH 7.4
Q8NES3
LFNG
LFNG (AAH14851, 1 a.a. ∽ 250 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
100 μg
Primary
Human
Antibody
IgG2b κ
ELISA, Immunoprecipitation
4F8
Unconjugated
LFNG
AW061165; beta-1,3-N-acetylglucosaminyltransferase lunatic fringe; LFNG; LFNG O-fucosylpeptide 3-beta-N-acetylglucosaminyltransferase; lunatic fringe; lunatic fringe gene homolog; MGC128664 protein; O-fucosylpeptide 3-beta-N-acetylglucosaminyltransferase; SCDO3
Mouse
Affinity chromatography
RUO
3955
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles