Learn More
LFG Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA141589
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11544580
  • 473.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 16-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
LFG Polyclonal antibody specifically detects LFG in Canine, Human, Mouse, Non-human Primate, Rat samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
LFG
Polyclonal
Unconjugated
FAIM2
2900002L20Rik; FAIM2; Fas apoptotic inhibitory molecule 2; fas apoptotic inhibitory molecule 2; protein lifeguard 2; Kiaa0950; Lfg; LFG2; lifeguard; neural membrane protein 35; NGP35; NMP25; Nmp35; protein lifeguard; protein lifeguard 2; TMBIM2; transmembrane BAX inhibitor motif-containing protein 2
Rabbit
Protein G
RUO
23017, 246274, 477613, 72393
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
1.0 mg/mL
PBS with 0.05% sodium azide
O88407, Q8K097, Q9BWQ8
FAIM2
Synthetic peptide corresponding to residues 1-50 of human Lifeguard.
100 μg
Primary
Canine, Human, Mouse, Non-human Primate, Rat