missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LIM2 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Invitrogen PA543463

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg

Artikelnummer. 15546062

  • 468.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Peptide sequence: GSFAHQGLWR YCLGNKCYLQ TDSIGEPPGQ GPGRAWGKSR ADLGAQGHLY Sequence homology: Human: 100%

LIM2 Polyclonal antibody specifically detects LIM2 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation

Spezifikation

LIM2
Polyclonal
Unconjugated
LIM2
19kDa; 4833403J20; CTRCT19; Lens fiber membrane intrinsic protein; lens intrinsic membrane protein 2; lens intrinsic membrane protein 2, 19kDa; Lim2; MP17; MP18; Mp19; MP20; To3; total opacity 3
Rabbit
Affinity Chromatography
RUO
3982
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Western Blot
0.5 mg/mL
PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
P55344
LIM2
Synthetic peptide directed towards the N-terminal of human LIM2
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote