Learn More
HSL Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA526383
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 13240549
  • 471.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
HSL Polyclonal antibody specifically detects HSL in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
HSL
Polyclonal
Unconjugated
LIPE
4933403G17Rik; AOMS4; EC 3.1.1.79; FPLD6; hormone - sensitive lipase testicular isoform; hormone-sensitive lipase; hormone-sensitive lipase testicular isoform; HSL; HSL antibody; LHS; lipase E; lipase E, hormone sensitive type; lipase, hormone sensitive; lipase, hormone-sensitive; LIPE; LIPS
Rabbit
Ammonium sulfate precipitation, Size-exclusion - Dialysis
RUO
3991
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
2 mg/mL
PBS with 0.09% sodium azide
Q05469
LIPE
KLH conjugated synthetic peptide between 822-849 amino acids from the C-terminal region of human LIPE
400 μL