Learn More
Arginase 1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA126408
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11551612
  • 472.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
PA1-26408 detects liver Arginase from bovine samples.
Arginase 1 Polyclonal antibody specifically detects Arginase 1 in Bovine samples. It is validated for Immunomicroscopy, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
Arginase 1
Polyclonal
Unconjugated
ARG1
AI; A-I; AI type I arginase; AI256583; Arg1; Arg-1; Arginase; arginase 1; arginase 1 liver; arginase 1, liver; arginase I; arginase, liver; Arginase1; arginase-1; HGNC:663; Liver Arginase; Liver-type arginase; PGIF; similar to arginase, type I; Type 1 Arginase; type I arginase
Rabbit
IgG fraction
RUO
513608
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunomicroscopy, Western Blot
10 mg/mL
0.02M potassium phosphate with 0.15M NaCl, 10mg/mL BSA and 0.01% sodium azide; pH 7.2
Q2KJ64
ARG1
Arginase from bovine liver.
1 mg
Primary
Bovine