Learn More
Rabbit anti-Llama IgG (H+L) Secondary Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Secondary Antibody
Marke:  Invitrogen A16156
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15313956
  • 188.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
The sensitivity of each lot of antibody is confirmed using ELISA. The specificity of each lot of antibody is confirmed by immunoelectrophoresis (IEP).
Llama IgG (H+L) Polyclonal antibody specifically detects Llama IgG (H+L) in Camelid samples. It is validated for ELISA.
Spezifikation
Spezifikation
Llama IgG (H+L)
Polyclonal
Unconjugated
Rabbit
Affinity chromatography
RUO
Camelid
Liquid
ELISA
> 4.5 mg/mL
PBS with 0.05% sodium azide; pH 7.2
Gamma Immunoglobins Heavy and Light chains
1 mg
Secondary
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.