Learn More
LMBR1 Monoclonal Antibody (4A1), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen MA522489
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
Artikelnummer. 15519132
  • 473.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Peptide Sequence: SRMFTVMGQL LVKPTILEDL DEQIYIITLE EEALQRRLNG LSSSVEYNIM ELEQELENVK TLKTKLERRK KASAWERNLV YP
LMBR1 Monoclonal antibody specifically detects LMBR1 in Human samples. It is validated for ELISA, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
LMBR1
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with no preservative; pH 7.4
Q8WVP7
Lmbr1
LMBR1 (NP_071903, 214 a.a. ∽ 295 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
100 μg
Primary
Human
Antibody
IgG2a κ
ELISA, Western Blot
4A1
Unconjugated
Lmbr1
1110048D14Rik; ACHP; AU017641; C7orf2; DIF14; Differentiation-related gene 14 protein; FLJ11665; limb development membrane protein 1; limb region 1; limb region 1 homolog; limb region 1 protein; Limb region 1 protein homolog; Lmbr1; LSS; PPD2; THYP; TPT; Unknown (protein for MGC:134350); ZRS
Mouse
Protein A
RUO
64327
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles