Learn More
LMBR1L Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA526795
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 13241089
  • 474.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 08-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
LMBR1L Polyclonal antibody specifically detects LMBR1L in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
LMBR1L
Polyclonal
Unconjugated
LMBR1L
1110013E13Rik; AA415653; D15Ertd735e; KIAA1174; limb development membrane protein 1 like; limb development membrane protein 1-like; limb region 1 homolog-like; limb region 1 like; limb region 1 protein homolog-like; limb region 1-like homolog; limb region 1-like protein -like; LIMR; lipocalin-1 interacting membrane receptor; lipocalin-1-interacting membrane receptor; lipocalin-interacting membrane receptor; Lmbr1l; Protein LMBR1L; RGD1309631; UNQ458/PRO783; Uteroglobin receptor
Rabbit
Antigen affinity chromatography, Protein A
RUO
55716
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.25 mg/mL
PBS with 0.09% sodium azide
Q6UX01
LMBR1L
KLH conjugated synthetic peptide between 462-489 amino acids from the C-terminal region of human LMBR1L
400 μL