Learn More
TL132 Monoclonal Antibody (3A2), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen MA523186
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
Artikelnummer. 15503202
  • 473.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Peptide Sequence: HIKPIYNLYA ISCHSGILSG GHYVTYAKNP NCKWYCYNGS ICEEHHPDEI DTDSAYILFY EQQRIDYAQF LPKIDGKKMA DTSSMDEDFE SDYEKYCVLQ
TL132 Monoclonal antibody specifically detects TL132 in Human samples. It is validated for ELISA, Immunocytochemistry, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
TL132
Monoclonal
0.2-1.0 mg/mL
PBS with no preservative; pH 7.4
0
USP32P2
LOC220594 (NP_665808, 255 a.a. ∽ 354 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
100 μg
Primary
Human
Antibody
IgG2b κ
ELISA, Immunocytochemistry, Western Blot
3A2
Unconjugated
USP32P2
TL132; ubiquitin specific peptidase 32 pseudogene 2; USP32P2
Mouse
Affinity chromatography
RUO
220594
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles