missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LPL Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Invitrogen PA534812

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Artikelnummer. 15368711

  • 518.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Recommended positive controls: A431, H1299, HeLa, Molt-4. Predicted reactivity: Human (99%), Mouse (96%), Rat (95%), Cat (97%), Pig (96%), Rabbit (96%), Chicken (80%), Sheep (96%), Bovine (96%), Guinea pig (90%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

LPL Polyclonal antibody specifically detects LPL in Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation

Spezifikation

LPL
Polyclonal
Unconjugated
LPL
adipose lipoprotein lipase; alpha lipase; HDLCQ11; I79_006077; LIPD; lipoprotein lipase; lipoprotein lipase (EC 3.1.1.34); lipoprotein lipase precursor; lipoprotein lipase preprotein; Lipoprotein lipase-like protein; LPL; O 1-4-5; phospholipase A1; triacylglycerol lipase
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
16956
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
1.35 mg/mL
PBS with 20% glycerol and 0.025% ProClin 300; pH 7
P11152
LPL
Recombinant protein fragment contains a sequence corresponding to a region within amino acids 134 and 354 (P06858) of LPL
100 μL
Primary
Mouse
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote