Learn More
LPP Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Goat Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA519230
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11397203
  • 473.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This antibody is predicted to react with bovine and canine based on sequence homology.
LPP Polyclonal antibody specifically detects LPP in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
LPP
Polyclonal
Unconjugated
LPP
9430020K16Rik; AA959454; AU024130; B130055L10Rik; C79715; D630048H16; I79_000864; LIM domain containing preferred translocation partner in lipoma; LIM domain-containing preferred translocation partner in lipoma; LIM protein; lipoma preferred partner; Lipoma-preferred partner; Lipoma-preferred partner homolog; Lipoma-preferred-partner; LPP
Goat
Antigen affinity chromatography
RUO
4026
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Western Blot
0.5 mg/mL
TBS with 0.5% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q93052
LPP
Synthetic peptide sequence (RNDSDPTYGQQGHP) corresponding to the internal amino acids of LPP