Learn More
LR11 Mouse, Unlabeled, Clone: 48, BD
Mouse Monoclonal Antibody
330.00 € - 650.00 €
Spezifikation
Antigen LR11
Klon 48
Konzentration 250μg/mL
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15886039
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
611860
50 μg
330.00 €
1 Set
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 10-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15896039
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
611861
150 μg
650.00 €
1 Set
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 10-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The low-density lipoprotein receptor (LDLR) functions in lipoprotein transport pathways, and is involved in familial hypercholesterolemia. Homologues of the LDLR may have diverse functions and their ligands may include biological inactive plasma carrier complexes, plasma lipoproteins, yolk precursors, toxins, and extracellular lipoproteins. LR11 (also known as sorLA-1 and gp250) is a lipoprotein receptor homologue that contains 11 LDL receptor ligand binding repeats (LDLRs), 5 LDL receptor “YWTD”repeats, a large fibronectin-type III (FIII) hexarepeat domain similar to neural adhesion proteins, and a domain with similarity to the yeast receptor for vacuolar protein sorting (Vsp10p). LR11mRNA is expressed at high levels in brain, but is also found in liver, pancreas, adrenal gland, and testis. LR11 can bind the ER and Golgi localized receptor associated protein (RAP), which binds to many members of the LDLR family and prevents aggregation of ligands to the LDLRs. In addition, LR11 binds apolipoprotein E-containing lipoproteins. Thus, LR11 is a lipoprotein binding receptor that may have additional functions related to protein sorting and neuronal development.
Host Species: Mouse
Clone: 48
Isotype: IgG2a
Species Reactivity [for Features Main]: Rat
Immunogen: Human LR11 aa. 1220-1337
Immunofluorescence, Western Blotting
Spezifikation
Spezifikation
LR11
250μg/mL
Monoclonal
Mouse
Cell Biology
Aqueous buffered solution containing BSA, glycerol, and ≤0.09% sodium azide.
IgG2a
Affinity Purified
SorLA; gp250; Lipoprotein Receptor-11
48
Western Blot
Unconjugated
RUO
Human, Mouse, Rat
Human LR11 aa. 1220-1337
Primary
Store undiluted at -20°C.