Learn More
LRG1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA531046
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 13445557
  • 471.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 13-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Recommended positive controls: human plasma. Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.
LRG1 Polyclonal antibody specifically detects LRG1 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
LRG1
Polyclonal
Unconjugated
LRG1
1300008B03Rik; 2310031E04Rik; A2GL; HMFT1766; leucine rich alpha 2 glycoprotein; leucine rich alpha-2-glycoprotein 1; leucine-rich alpha-2-glycoprotein; leucine-rich alpha-2-glycoprotein 1; Leucine-rich alpha-2-glycoprotein precursor; LRG; LRG 1; LRG1; LRG-1; Lrhg
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
116844
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
1 mg/mL
0.1M tris glycine with 20% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
P02750
LRG1
Recombinant fragment corresponding to a region within amino acids 92 and 341 of Human LRG1