Learn More
LRP4 Monoclonal Antibody (741704), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen MA524353
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
Artikelnummer. 15564042
  • 467.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Reconstitute in sterile PBS to a final concentration of 0.5 mg/mL.
LRP4 Monoclonal antibody specifically detects LRP4 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
LRP4
Monoclonal
0.5 mg/mL
PBS with 5% trehalose and No Preservative
O75096
LRP4
E. coli-derived recombinant human LRP-4 Gly18-Ser344
100 μg
Primary
Human
Antibody
IgG1
Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
741704
Unconjugated
LRP4
6430526J12Rik; CLSS; CMS17; Corin; D230026E03; Kiaa0816; LDL receptor related protein 4; LDLR; LDLR dan; low density lipoprotein receptor-related protein 4; low-density lipoprotein receptor-related protein 4; LRP10; Lrp4; LRP-4; mdig; Megf7; multiple epidermal growth factor-like domains 7; SOST2
Mouse
Protein A/G
RUO
4038
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Lyophilized