missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LRRC19 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Invitrogen PA532120

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Artikelnummer. 13486687

  • 472.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Recommended positive controls: NT2D1, PC-3, U87-MG. Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

LRRC19 Polyclonal antibody specifically detects LRRC19 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation

Spezifikation

LRRC19
Polyclonal
Unconjugated
LRRC19
9130022A01Rik; AI314124; AL022954; AW261791; leucine rich repeat containing 19; leucine-rich repeat-containing protein 19; LRRC19
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
64922
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Western Blot
1 mg/mL
PBS with 1% BSA, 20% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
Q9H756
LRRC19
Recombinant protein fragment corresponding to a region within amino acids 1 and 171 of Human LRRC19
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote