Learn More
LRRK1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA513868
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 10764912
  • 514.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
LRRK1 Polyclonal antibody specifically detects LRRK1 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
LRRK1
Polyclonal
Unconjugated
Lrrk1
AW319595; C230002E15Rik; D130026O16Rik; Kiaa1790; leucine rich repeat kinase 1; leucine-rich repeat kinase 1; leucine-rich repeat serine/threonine-protein kinase 1; LRRK1; mKIAA1790; RIPK6; Roco1
Rabbit
Ammonium sulfate precipitation, Size-exclusion - Dialysis
RUO
233328, 79705
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Western Blot
2 mg/mL
PBS with 0.09% sodium azide
Q38SD2, Q3UHC2
Lrrk1
KLH conjugated synthetic peptide between 1981-2015 amino acids from the C-terminal region of human LRRK1
400 μL
Primary
Human, Mouse