Learn More
LTK Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA130314
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11576992
  • 493.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Positive Control: Placenta lysate
LTK Polyclonal antibody specifically detects LTK in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
LTK
Polyclonal
Unconjugated
LTK
EC 2.7.1.112; EC 2.7.10.1; leukocyte receptor tyrosine kinase; leukocyte tyrosine kinase; leukocyte tyrosine kinase receptor; Ltk; Protein tyrosine kinase 1; TYK1; tyrosine kinase-1
Rabbit
Protein G
RUO
4058
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Western Blot
0.25 mg/mL
PBS with 0.09% sodium azide
P29376
LTK
KLH conjugated synthetic peptide between 42-72 amino acids from the N-terminal region of human LTK.
400 μL