Learn More
LUM Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA514570
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 10304580
  • 514.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This antibody is predicted to react with rat based on sequence homology.
LUM Polyclonal antibody specifically detects LUM in Human, Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
LUM
Polyclonal
Unconjugated
LUM
keratan sulfate proteoglycan lumican; KSPG lumican; Lcn; Ldc; Lum; Lumican; Lumican precursor; lumican proteoglycan; SLRR2D
Rabbit
Ammonium sulfate precipitation, Size-exclusion - Dialysis
RUO
17022, 4060
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
1.7 mg/mL
PBS with 0.09% sodium azide
P51884, P51885
LUM
KLH conjugated synthetic peptide between 64-91 amino acids from the N-terminal region of human LUM
400 μL
Primary
Human, Mouse