Learn More
LUM Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Goat Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA547410
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
Artikelnummer. 15547902
  • 469.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
In direct ELISAs and Western blots, approximately 50% cross-reactivity with recombinant mouse Lumican is observed. Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
LUM Polyclonal antibody specifically detects LUM in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
LUM
Polyclonal
Unconjugated
LUM
keratan sulfate proteoglycan lumican; KSPG lumican; Lcn; Ldc; Lum; Lumican; Lumican precursor; lumican proteoglycan; SLRR2D
Goat
Antigen affinity chromatography
RUO
4060
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Lyophilized
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.2 mg/mL
PBS with 5% trehalose and No Preservative
P51884
LUM
Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human Lumican Gln19-Asn338