Learn More
Luteinizing Hormone-beta Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA123783
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11500943
  • 512.00 € / 500 Mikroliter
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Recommended positive controls: Human anterior pituitary. Previous lots of this antibody have been shown to react with rat and monkey samples but this has not been tested.
Luteinizing Hormone-beta Polyclonal antibody specifically detects Luteinizing Hormone-beta in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry.
Spezifikation
Spezifikation
Luteinizing Hormone-beta
Polyclonal
Unconjugated
LHB
LH
Rabbit
Protein A
RUO
3972
4° C, do not freeze
Liquid
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry
2.0 mg/mL
PBS with 1% BSA and 0.05% sodium azide
P01229
LHB
Human luteinizing hormone(LH)
500 μL